3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Chlor-2-fluorbenzolboronsäure, (3-Chlor-2-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-chlor-2-fluorphenyl)boran
BB-2386-25G
BB-2386-1G
BB-2386-5G
COBBBB-2386-25GEA
247
EUR
COBBBB-2386-25G
COBBBB-2386-1G
COBBBB-2386-5G
3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
3-Chlor-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BClFO₂ Molecular Weight: 174.37 g/mol |
MDL:
MFCD05664224 CAS-Nummer: 352535-82-1 |