3-Chlor-2-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7632-25G OS-7632-1G OS-7632-5G
COBBOS-7632-25GEA 218 EUR
COBBOS-7632-25G COBBOS-7632-1G COBBOS-7632-5G
3-Chlor-2-fluorpyridin
3-Chloro-2-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MDL: MFCD04114144
CAS-Nummer: 1480-64-4
UN: 1992
ADR: 3,III