3-Chlor-2-methoxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7071-5G PY-7071-1G
COBBPY-7071-5GEA 143 EUR
COBBPY-7071-5G COBBPY-7071-1G
3-Chlor-2-methoxypyridin
3-Chloro-2-methoxypyridine
Formel: C₆H₆ClNO
MDL: MFCD03095227
CAS-Nummer: 13472-84-9