3-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 3-Chlor-2-methylbenzolsulfochlorid, 3-Chlor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
TL00453.1 TL00453EA TL00453.50
MAYBTL00453.1EA 0 EUR
MAYBTL00453.1 MAYBTL00453EA MAYBTL00453.50
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
3-Chlor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.09
Schmelzpunkt: 72
MDL: MFCD00052198
CAS-Nummer: 80563-86-6
UN: 3261
ADR: 8 II