3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: Dihydroxy(3-chlor-4-fluorphenyl)boran, (3-Chlor-4-fluorphenyl)metaborsäure, 3-Chlor-4-fluorbenzolboronsäure
BB-2656-5G BB-2656-25G BB-2656-100G
COBBBB-2656-5GEA 33.4 EUR
COBBBB-2656-5G COBBBB-2656-25G COBBBB-2656-100G
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
3-Chlor-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
Molecular Weight: 174.37 g/mol
MDL: MFCD00051800
CAS-Nummer: 144432-85-9