3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Chlor-p-toluolsulfochlorid, 3-Chlor-4-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlor-4-methylbenzolsulfochlorid, 3-Chlor-4-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
TL00685.0005 TL00685DA TL00685EA TL00685.50
MAYBTL00685.0005EA 0 EUR
MAYBTL00685.0005 MAYBTL00685DA MAYBTL00685EA MAYBTL00685.50
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225.09
MDL: MFCD00203987
CAS-Nummer: 42413-03-6
EINECS: 412-890-1
UN: 3261
ADR: 8 II