3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
2-Chlor-p-toluolsulfochlorid, 3-Chlor-4-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlor-4-methylbenzolsulfochlorid, 3-Chlor-4-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
013067-5G
013067-25G
FLUO013067-5GEA
40.1
EUR
FLUO013067-5G
FLUO013067-25G
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆Cl₂O₂S Molecular Weight: 225.09 |
MDL:
MFCD00203987 CAS-Nummer: 42413-03-6 EINECS: 412-890-1 UN: 3261 ADR: 8 II |