3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Chlor-p-toluolsulfochlorid, 3-Chlor-4-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlor-4-methylbenzolsulfochlorid, 3-Chlor-4-methylbenzol-1-sulfonylchlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
554243-1G 554243-5G
SIAL554243-1GEA 55.7 EUR
SIAL554243-1G SIAL554243-5G
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-4-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂O₂S
Molecular Weight: 225,09 g/mol
MDL: MFCD00203987
CAS-Nummer: 42413-03-6
EINECS: 412-890-1
UN: 3261
ADR: 8,II