3-Chlor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
3-Chlor-4-nitrobenzolsulfonsäurechlorid, 3-Chlor-4-nitrobenzol-1-sulfonylchlorid, 3-Chlor-4-nitrobenzolsulfochlorid
FL13807.POR
013807-1G
013807-5G
CHMPFL13807.POREA
0
EUR
CHMPFL13807.POR
FLUO013807-1G
FLUO013807-5G
3-Chlor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
3-Chlor-4-nitrobenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₂NO₄S Molecular Weight: 256.06 g/mol |
MDL:
MFCD04973767 CAS-Nummer: 64835-30-9 UN: 3261 ADR: 8 II |