Ethyl-3-chlor-5-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Chlor-5-nitrobenzoesäureethylester
CA-4969-1G CA-4969-5G
COBBCA-4969-1GEA 149 EUR
COBBCA-4969-1G COBBCA-4969-5G
Ethyl-3-chlor-5-nitrobenzoat
Ethyl-3-chlor-5-nitrobenzoat
Formel: C₉H₈ClNO₄
MDL: MFCD12172957
CAS-Nummer: 1156940-16-7