5-Chlor-2-fluor-4-iodpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
SS-3003-1G
SS-3003-5G
COBBSS-3003-1GEA
63
EUR
COBBSS-3003-1G
COBBSS-3003-5G
5-Chlor-2-fluor-4-iodpyridin
5-Chlor-2-fluor-4-iodpyridin
Formel:
C₅H₂ClFIN Molecular Weight: 257,43 g/mol |
MDL:
MFCD04112566 CAS-Nummer: 659731-48-3 |