5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfochlorid, 5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid
TL00312.1
TL00312.10
TL00312.50
MAYBTL00312.1EA
0
EUR
MAYBTL00312.1
MAYBTL00312.10
MAYBTL00312.50
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₇H₆Cl₂O₃S Molecular Weight: 241,09 g/mol |
MDL:
MFCD00052959 CAS-Nummer: 22952-32-5 UN: 3261 ADR: 8,II |