5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfochlorid, 5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonsäurechlorid
A14362.06
A14362.14
A14362.22
A14362.06EA
63.6
EUR
A14362.06
A14362.14
A14362.22
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid ≥98%
5-Chlor-2-methoxybenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 22952-32-5
Molecular Formula: C7H6Cl2O3S
Formula Weight: 241.10
Melting Point: 100-104°
UN No.: 3096
MDL No.: MFCD00052959
Formel:
C₇H₆Cl₂O₃S Molecular Weight: 241,09 g/mol Schmelzpunkt: 100…104 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052959 CAS-Nummer: 22952-32-5 UN: 3261 ADR: 8,II |