3-Chlor-6-methoxypyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
HC-2807-1G HC-2807-5G HC-2807-25G
COBBHC-2807-1GEA 0 EUR
COBBHC-2807-1G COBBHC-2807-5G COBBHC-2807-25G
3-Chlor-6-methoxypyridazin
3-Chloro-6-methoxypyridazine
Formel: C₅H₅ClN₂O
Molecular Weight: 144,56 g/mol
Siedepunkt: 174…175 °C (3 mmHg)
Schmelzpunkt: 91 °C
MDL: MFCD00006467
CAS-Nummer: 1722-10-7
EINECS: 217-019-7