3-Chlor-6-methylpyridazin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7519-5G
OS-7519-25G
OS-7519-1G
OS-7519-100G
COBBOS-7519-5GEA
96.8
EUR
COBBOS-7519-5G
COBBOS-7519-25G
COBBOS-7519-1G
COBBOS-7519-100G
3-Chlor-6-methylpyridazin
3-Chloro-6-methylpyridazine
Formel:
C₅H₅ClN₂ Molecular Weight: 128,56 g/mol |
MDL:
MFCD00052905 CAS-Nummer: 1121-79-5 |