3-Chlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
Synonyme: (3-Chlorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-chlorphenyl)boran, 3-Chlorbenzolboronsäure
BB-2260-25G BB-2260-5G BB-2260-100G
COBBBB-2260-25GEA 75.9 EUR
COBBBB-2260-25G COBBBB-2260-5G COBBBB-2260-100G
3-Chlorphenylboronsäure
3-Chlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₆BClO₂
Molecular Weight: 156.38 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00161354
CAS-Nummer: 63503-60-6