3-Cyan-4-methylpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Methyl-3-pyridincarbonitril, 3-Cyan-4-picolin
L19769.03 L19769.06 L19769.14
L19769.03EA 37.7 EUR
L19769.03 L19769.06 L19769.14
3-Cyan-4-methylpyridin ≥97%
3-Cyano-4-methylpyridine
Purity: 97% CAS No.: 5444-01-9 Molecular Formula: C7H6N2 Formula Weight: 118.14 Odour: Characteristic Melting Point: 41-44° Boiling Point: 108-111°/20mm Beilstein Reference: 112016 MDL No.: MFCD00234272
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 108…111 °C (20 mmHg)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234272
CAS-Nummer: 5444-01-9