3-Cyan-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Methylnicotinonitril, 3-Cyan-5-picolin, 5-Methyl-3-pyridincarbonitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
661929-1G 661929-250MG
SIAL661929-1GEA 87.5 EUR
SIAL661929-1G SIAL661929-250MG
3-Cyan-5-methylpyridin, Sigma-Aldrich®
3-Cyano-5-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118,14 g/mol
Siedepunkt: 220 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 86 °C
MDL: MFCD00673151
CAS-Nummer: 42885-14-3
EINECS: 255-988-8