3-Cyanbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7665-5G
OS-7665-25G
OS-7665-100G
COBBOS-7665-5GEA
26
EUR
COBBOS-7665-5G
COBBOS-7665-25G
COBBOS-7665-100G
3-Cyanbenzoesäure
3-Cyanbenzoesäure
Formel:
C₈H₅NO₂ Molecular Weight: 147.13 g/mol Schmelzpunkt: 219 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002486 CAS-Nummer: 1877-72-1 EINECS: 217-511-1 |