3-Furonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 3-Cyanfuran
715700-1G 715700-5G
SIAL715700-1GEA 127 EUR
SIAL715700-1G SIAL715700-5G
3-Furonitril, Sigma-Aldrich®
3-Furonitril
Formel: C₅H₃NO
Molecular Weight: 93,08 g/mol
Siedepunkt: 151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 37…38 °C
MDL: MFCD00067042
CAS-Nummer: 30078-65-0
UN: 2926
ADR: 4.1,III