3-Acetylpyrrol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HP-1515-1G
HP-1515-5G
COBBHP-1515-1GEA
73.7
EUR
COBBHP-1515-1G
COBBHP-1515-5G
3-Acetylpyrrol
3-Acetylpyrrol
Formel:
C₆H₇NO Molecular Weight: 109,13 g/mol |
MDL:
MFCD00067759 CAS-Nummer: 1072-82-8 |