3-Vinylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Vinylbenzolboronsäure, (3-Vinylphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(3-vinylphenyl)boran
BB-8320-5G
BB-8320-1G
COBBBB-8320-5GEA
273
EUR
COBBBB-8320-5G
COBBBB-8320-1G
3-Vinylphenylboronsäure
3-Vinylphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BO₂ Molecular Weight: 147,97 g/mol |
MDL:
MFCD01074679 CAS-Nummer: 15016-43-0 |