5-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(5-Ethoxy-2-fluorphenyl)metaborsäure, Dihydroxy(5-ethoxy-2-fluorphenyl)boran, 5-Ethoxy-2-fluorbenzolboronsäure
BB-8217-5G
BB-8217-1G
BB-8217-25G
COBBBB-8217-5GEA
204
EUR
COBBBB-8217-5G
COBBBB-8217-1G
COBBBB-8217-25G
5-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
5-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₀BFO₃ Molecular Weight: 183,97 g/mol |
MDL:
MFCD05664321 CAS-Nummer: 900174-60-9 |