3-Ethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2677-1G
BB-2677-100G
BB-2677-5G
BB-2677-25G
COBBBB-2677-1GEA
37.5
EUR
COBBBB-2677-1G
COBBBB-2677-100G
COBBBB-2677-5G
COBBBB-2677-25G
3-Ethoxyphenylboronsäure
3-Ethoxyphenylboronsäure
Formel:
C₈H₁₁BO₃ Molecular Weight: 165,98 g/mol |
MDL:
MFCD00274219 CAS-Nummer: 90555-66-1 |