3-Fluor-2-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7344-1G PY-7344-25G PY-7344-5G
COBBPY-7344-1GEA 35.9 EUR
COBBPY-7344-1G COBBPY-7344-25G COBBPY-7344-5G
3-Fluor-2-hydroxypyridin
3-Fluor-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
Molecular Weight: 113.09 g/mol
MDL: MFCD03095042
CAS-Nummer: 1547-29-1