3-Fluor-2-methoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
HC-3321-1G HC-3321-5G
COBBHC-3321-1GEA 101 EUR
COBBHC-3321-1G COBBHC-3321-5G
3-Fluor-2-methoxybenzoesäure
3-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇FO₃
Molecular Weight: 170.14 g/mol
MDL: MFCD00973972
CAS-Nummer: 106428-05-1