3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
CA-4020-25G
CA-4020-5G
CA-4020-1G
COBBCA-4020-25GEA
153
EUR
COBBCA-4020-25G
COBBCA-4020-5G
COBBCA-4020-1G
3-Fluor-4-hydroxybenzoesäure
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₅FO₃ Molecular Weight: 156,11 g/mol |
MDL:
MFCD00143161 CAS-Nummer: 350-29-8 |