3-Fluor-4-methylbenzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluor-4-tolualdehyd, 3-Fluor-p-tolylaldehyd, 3-Fluor-p-tolualdehyd
005784-5G
005784-25G
FLUO005784-5GEA
80.6
EUR
FLUO005784-5G
FLUO005784-25G
3-Fluor-4-methylbenzaldehyd
3-Fluoro-4-methylbenzaldehyde
Formel:
C₈H₇FO Molecular Weight: 138.14 g/mol |
MDL:
MFCD01631532 CAS-Nummer: 177756-62-6 |