3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4022-5G CA-4022-25G CA-4022-100G
COBBCA-4022-5GEA 0 EUR
COBBCA-4022-5G COBBCA-4022-25G COBBCA-4022-100G
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
3-Fluor-4-nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₄FNO₄
MDL: MFCD01862092
CAS-Nummer: 403-21-4