3-Fluor-5-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0076-5G OT-0076-25G OT-0076-1G
COBBOT-0076-5GEA 125 EUR
COBBOT-0076-5G COBBOT-0076-25G COBBOT-0076-1G
3-Fluor-5-methylpyridin
3-Fluor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Molecular Weight: 111,12 g/mol
MDL: MFCD03095273
CAS-Nummer: 407-21-6