5-Fluor-2-hydroxypyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PY-7328-1G PY-7328-25G PY-7328-5G
COBBPY-7328-1GEA 25.9 EUR
COBBPY-7328-1G COBBPY-7328-25G COBBPY-7328-5G
5-Fluor-2-hydroxypyridin
5-Fluor-2-hydroxypyridin
Formel: C₅H₄FNO
Molecular Weight: 113,09 g/mol
MDL: MFCD03092918
CAS-Nummer: 51173-05-8