5-Fluor-o-anisaldehyd
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme:
5-Fluor-2-anisaldehyd, 5-Fluor-2-methoxybenzaldehyd
FL13325.POR
013325-5G
CHMPFL13325.POREA
0
EUR
CHMPFL13325.POR
FLUO013325-5G
5-Fluor-o-anisaldehyd
5-Fluor-o-anisaldehyd
Formel:
C₈H₇FO₂ Molecular Weight: 154,14 g/mol |
MDL:
MFCD00143458 CAS-Nummer: 19415-51-1 |