5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 5-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 5-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid
A12641.06 A12641.03
A12641.06EA 122 EUR
A12641.06 A12641.03
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid ≥97%
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Purity: 97% CAS No.: 445-05-6 Molecular Formula: C7H6ClFO2S Formula Weight: 208.64 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5360 Boiling Point: 130-132°/15mm Beilstein Reference: 2643541 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00052958
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208.64 g/mol
Siedepunkt: 130…132 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.43
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052958
CAS-Nummer: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8 II