5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 5-Fluor-2-methylbenzolsulfonsäurechlorid, 5-Fluor-2-methylbenzol-1-sulfonylchlorid, 5-Fluor-2-methylbenzolsulfochlorid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
558583-1G 558583-5G
SIAL558583-1GEA 52 EUR
SIAL558583-1G SIAL558583-5G
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid, Sigma-Aldrich®
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Molecular Weight: 208,64 g/mol
Siedepunkt: 155…158 °C (50 mmHg)
MDL: MFCD00052958
CAS-Nummer: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II