5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
OS-7621-100G
OS-7621-5G
OS-7621-25G
COBBOS-7621-100GEA
0
EUR
COBBOS-7621-100G
COBBOS-7621-5G
COBBOS-7621-25G
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
5-Fluor-2-nitrobenzaldehyd
Formel:
C₇H₄FNO₃ |
MDL:
MFCD00153175 CAS-Nummer: 395-81-3 EINECS: 206-903-8 |