Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
5-Fluor-2-nitrobenzoesäuremethylester
CA-4663-1G
CA-4663-5G
CA-4663-25G
COBBCA-4663-1GEA
0
EUR
COBBCA-4663-1G
COBBCA-4663-5G
COBBCA-4663-25G
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Methyl-5-fluor-2-nitrobenzoat
Formel:
C₈H₆FNO₄ |
MDL:
MFCD03425619 CAS-Nummer: 393-85-1 |