3-Fluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Fluorbenzolsulfonsäureamid
CFF265.5
CFF265.10
017312-5G
017312-1G
CHMPCFF265.5EA
348
EUR
CHMPCFF265.5
CHMPCFF265.10
FLUO017312-5G
FLUO017312-1G
3-Fluorbenzolsulfonamid
3-Fluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₆FNO₂S Molecular Weight: 175,18 g/mol |
MDL:
MFCD00042284 CAS-Nummer: 1524-40-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |