3-Hydroxyflavon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Hydroxy-2-phenyl-4-benzopyron, 3-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-on, 3-Hydroxy-2-phenylchromen-4-on, 3-Hydroxy-2-phenyl-4H-benzo[b]pyran-4-on, 3-Hydroxy-2-phenyl-4H-chromen-4-on
A18110.03 A18110.06
A18110.03EA 34.6 EUR
A18110.03 A18110.06
3-Hydroxyflavon ≥98%
3-Hydroxyflavon
Purity: 98+% CAS No.: 577-85-5 Molecular Formula: C15H10O3 Formula Weight: 238.25 Melting Point: 168-172° Beilstein Reference: 15789
Formel: C₁₅H₁₀O₃
Molecular Weight: 238,24 g/mol
Siedepunkt: 411 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 168…172 °C
Dichte: 1,393 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006832
CAS-Nummer: 577-85-5
EINECS: 209-416-9