3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
|
Achtung
|
CA-4196-25G
CA-4196-100G
CA-4196-5G
COBBCA-4196-25GEA
47.5
EUR
COBBCA-4196-25G
COBBCA-4196-100G
COBBCA-4196-5G
3-Hydroxy-4-nitrobenzoesäure
3-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Formel:
C₇H₅NO₅ Molecular Weight: 183,12 g/mol Schmelzpunkt: 234…235 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007110 CAS-Nummer: 619-14-7 EINECS: 210-580-9 |