5-Methyl-1-hexin-3-ol ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Hydroxy-5-methyl-1-hexin, 5-Methylhex-1-in-3-ol
H53490.03 H53490.06 H53490.14
H53490.03EA 36.8 EUR
H53490.03 H53490.06 H53490.14
5-Methyl-1-hexin-3-ol ≥97%
5-Methyl-1-hexin-3-ol
Formel: C₇H₁₂O
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 150…156 °C (1013 hPa)
Dichte: 0,860
Flammpunkt: 53 °C (127 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00041606
CAS-Nummer: 61996-79-0
UN: 1987
ADR: 3,III