3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
6-Methyl-2-nitro-3-pyridon, 6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridin
L07074.09
L07074.18
L07074.09EA
92.5
EUR
L07074.09
L07074.18
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin ≥99%
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin
Purity: 99%
CAS No.: 15128-90-2
Molecular Formula: C6H6N2O3
Formula Weight: 154.13
Melting Point: 105-108°
Beilstein Reference: 974751
Formel:
C₆H₆N₂O₃ Molecular Weight: 154,13 g/mol Schmelzpunkt: 105…108 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006259 CAS-Nummer: 15128-90-2 EINECS: 239-192-8 |