3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 6-Methyl-2-nitro-3-pyridon, 6-Methyl-2-nitropyridin-3-ol, 3-Hydroxy-6-methyl-2-nitropyridin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
232742-10G 232742-50G
SIAL232742-10GEA 123 EUR
SIAL232742-10G SIAL232742-50G
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-nitro-6-picolin
Formel: C₆H₆N₂O₃
Molecular Weight: 154,13 g/mol
Schmelzpunkt: 105…106 °C
MDL: MFCD00006259
CAS-Nummer: 15128-90-2
EINECS: 239-192-8