Methyl-3-hydroxybenzoat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Hydroxybenzoesäuremethylester
OT-0751-5G OT-0751-25G OT-0751-100G
COBBOT-0751-5GEA 26.2 EUR
COBBOT-0751-5G COBBOT-0751-25G COBBOT-0751-100G
Methyl-3-hydroxybenzoat
Methyl-3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₃
Molecular Weight: 152,15 g/mol
MDL: MFCD00002295
CAS-Nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5