3-Isochinolinol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Hydroxyisoquinoline
HC-6650-5G
HC-6650-25G
HC-6650-1G
COBBHC-6650-5GEA
0
EUR
COBBHC-6650-5G
COBBHC-6650-25G
COBBHC-6650-1G
3-Isochinolinol
3-Isochinolinol
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145.16 g/mol |
MDL:
MFCD00075524 CAS-Nummer: 7651-81-2 |