3-Hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-2318-1G
BB-2318-25G
BB-2318-5G
COBBBB-2318-1GEA
0
EUR
COBBBB-2318-1G
COBBBB-2318-25G
COBBBB-2318-5G
3-Hydroxyphenylboronsäure
3-Hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BO₃ |
MDL:
MFCD01074603 CAS-Nummer: 87199-18-6 |