3-Indolcarbaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
Indol-3-carboxaldehyd
IN-0171-5G
IN-0171-25G
IN-0171-100G
COBBIN-0171-5GEA
25.8
EUR
COBBIN-0171-5G
COBBIN-0171-25G
COBBIN-0171-100G
3-Indolcarbaldehyd
3-Indolcarbaldehyd
Formel:
C₉H₇NO Molecular Weight: 145,16 g/mol Schmelzpunkt: 192…195 °C Dichte: 1,34 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00005622 CAS-Nummer: 487-89-8 EINECS: 207-665-8 |