3-Iod-4-methoxybenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 3-Iodo-p-anisic acid
HC-3319-5G HC-3319-25G HC-3319-1G
COBBHC-3319-5GEA 61.9 EUR
COBBHC-3319-5G COBBHC-3319-25G COBBHC-3319-1G
3-Iod-4-methoxybenzoesäure
3-Iod-4-methoxybenzoesäure
Formel: C₈H₇IO₃
Molecular Weight: 278,05 g/mol
MDL: MFCD00017347
CAS-Nummer: 68507-19-7