3-Iodphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8336-5G
BB-8336-1G
COBBBB-8336-5GEA
0
EUR
COBBBB-8336-5G
COBBBB-8336-1G
3-Iodphenylboronsäure
3-Iodphenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BIO₂ |
MDL:
MFCD01319015 CAS-Nummer: 221037-98-5 |