3-Sulfanyl-1-hexanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-Mercaptohexan-1-ol
347560050 347560250
ACRO347560050EA 61 EUR
ACRO347560050 ACRO347560250
3-Sulfanyl-1-hexanol 98%
3-Mercapto-1-hexanol
Formel: C₆H₁₄OS
Molecular Weight: 134,24 g/mol
Siedepunkt: 45 °C (0,001 mmHg)
Dichte: 0,97 g/cm³
Flammpunkt: >100 °C
MDL: MFCD00792515
CAS-Nummer: 51755-83-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4790 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %