3-Formylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Boronobenzaldehyd, Dihydroxy(3-formylphenyl)boran, (3-Formylphenyl)metaborsäure, 3-Formylbenzolboronsäure
BB-2304-100G
BB-2304-5G
BB-2304-25G
COBBBB-2304-100GEA
204
EUR
COBBBB-2304-100G
COBBBB-2304-5G
COBBBB-2304-25G
3-Formylphenylboronsäure
3-Formylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BO₃ Molecular Weight: 149,94 g/mol |
MDL:
MFCD00161356 CAS-Nummer: 87199-16-4 |